Learn More
Tétraphénylboroate de sodium, TRC
Code produit 30423588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423588 250 g
30415129 1 g
30420152 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS673100250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-66-8
Formule moléculaire C24 H20 B . Na
Poids moléculaire (g/mol) 342.22
Synonyme Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (1:1) (ACI), Sodium tetraphenylboron, Borate(1-), tetraphenyl-, sodium (8CI, 9CI), HOK-Boron Na, Kalibor, Kalignost, Kariporu K, Sodium tetrakis(phenyl) borate, Sodium tetraphenylborate (NaPh4B), Sodium tetraphenylborate(1-), Sodium tetraphenylboride, Sodium tetraphenylboride(1-), Tetraphenyl boron sodium salt, Tetraphenyl sodium borate
Nom IUPAC Sodium ; tétraphénylboranuide
SMILES [Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tetraphenylboroate
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Poids de la formule 342.1556