Learn More
Sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11914081 1 kg Flacon en verre 1kg
10141052 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11914081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370210010
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-23-5
Formule moléculaire Na
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Numéro MDL MFCD00085307
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
CID PubChem 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nom IUPAC sodium
SMILES [Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium
Couleur Gris ou blanc
Point de fusion 98.0°C
Point d’ébullition 883.0°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Forme Bâtonnet
Formule linéaire Na
Fieser 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Poids de la formule 22.99
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium, dry stick
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.