Learn More
Thiocyanate de sodium, TRC
Code produit 30003416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67363525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Formule moléculaire C N S . Na
Quantité 25 g
Synonyme Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
Formule InChI InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[S-]C#N
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Poids de la formule 80.9649