Learn More
Thiométhoxyde de sodium, +90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17281336 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17281336 100 g 100g
17251336 1 g 1g
17261336 5 g 5g
17271336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17281336 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469891000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5188-07-8
Formule moléculaire CH3NaS
Poids moléculaire (g/mol) 70.08
Clé InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC méthylsulfanide de sodium
SMILES [Na+].C[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiomethoxide
Plage de pourcentage du dosage 90+%
Formule linéaire CH3SNa
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: freely soluble.
Poids de la formule 70.09
Qualité Technique