Learn More
Thiométhylate de sodium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361044 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10361044 1 g Flacon en verre 1g
10043710 5 g Flacon en verre 5g
10217223 25 g Flacon en verre 25g
11955741 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10361044 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305710010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5188-07-8
Formule moléculaire CH3NaS
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00174316
Clé InChI RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiomethoxide
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94 to 106% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SNa
Quantité 1 g
Synonyme sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Nom IUPAC sodium;méthanéthiolate
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre