Learn More
Thiophosphate de sodium hydraté, TRC
Code produit 30422930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422930 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422930 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS63491010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiophosphate Hydrate
CAS 10101-88-9
Formule moléculaire 3 Na . O3 P S
Quantité 10 mg
Synonyme Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate
Formule InChI InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-]
Nom IUPAC trisodium;thiophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 180.006
Poids de la formule 179.9