Learn More
Thiosulfate de sodium pentahydraté, TRC
Code produit 30426148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30426148 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426148 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67364510G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
CAS 10102-17-7
Formule moléculaire 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O
Quantité 10 g
Synonyme Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O)
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Poids moléculaire (g/mol) 248.18
Poids de la formule 247.9612