Learn More
Triacétoxyborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496400 25 g 25g
11486400 5 g 5g
11406410 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22060.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Sodium triacetoxyborohydride is used as a reagent in reductive amination of ketones, aldehydes and lactamization of carbonyl compounds with amines. It also serves as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triacétoxyborohydrure de sodium est utilisé comme réactif dans l’amination réductrice des cétones et des aldéhydes et dans la lactamisation de composés carbonylés avec des amines. Il sert également d’agent réducteur dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol, le benzène, le toluène, le térahydrofurane, le dioxane et le chlorure de méthylène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau, les alcools et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56553-60-7
Formule moléculaire C6H10BNaO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.94
Numéro MDL MFCD00012211
Clé InChI HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme c6h10bnao6, sodium triacetoxyboron 1-, pubchem12871, sodium triacetoxy borohyride, sodium triacetyloxyboron 1-, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
Nom IUPAC acétate de bis(acétyloxy)boranidyle de sodium
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium triacetoxyborohydride
Point de fusion ∼110°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3396
Beilstein 4047608
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,benzene,toluene,terahydrofuran,dioxane and methylene chloride.
Poids de la formule 211.94
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium triacetoxyborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium triacetoxyborohydride