Learn More
Triacétoxyborohydrure de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10184970 25 g Flacon en verre 25g
10677431 100 g Flacon en verre 100g
10513094 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10184970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291820250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.40€
    67.65€ / 25g
    Économisez 13.75€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56553-60-7 | C6H10BNaO6 | 211.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56553-60-7
Formule moléculaire C6H10BNaO6
Poids moléculaire (g/mol) 211.94
Numéro MDL MFCD00012211
Clé InChI HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triacétoxybore de sodium 1-, triacétoxyborohydrure de sodium, triacétyloxybore de sodium 1-, tris-acétoxy hydroborate, sel de sodium, acétate de bis-acétyloxy-$l^ 2-boranidyl de sodium, tris acetoxy hydroborate sodium salt, sodium bis acetyloxy-$l^ 2-boranuidyl acetate
Nom IUPAC acétate de bis(acétyloxy)boranidyle de sodium
SMILES [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacétoxyorohydrure de sodium
Point de fusion 114°C à 118°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaB(O2CCH3)3H
Quantité 25 g
Fieser 12,453 ; 13,283 ; 06,553 ; 16,309
Merck Index 15, 8822
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : soluble dans le thf, l’acétonitrile et le ,1,2-dichloroéthane
Poids de la formule 211.94
Pourcentage de pureté ≥ 96.0 %
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium triacetoxyborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.