Learn More
Triacétoxyborohydrure de sodium (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Triacetoxyborohydride (Technical Grade) |
| CAS | 56553-60-7 |
| Formule moléculaire | C6H10BNaO6 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | Sodium (T-4)-Tris(acetato-O)hydroborate(1-), Sodium triacetatohydroborate, Sodium triacetoxy(hydro)borate, STAB |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | sodium;triacétyloxyboranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.94 |
| Poids de la formule | 212.0468 |