Learn More
Trichloroacétate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408856
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
10g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408856 250 g 250g
11403970 10 g 10g
11498846 1000 g 1000g
11418856 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11408856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17004.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Sodium trichloroacetate, is used in acid binding reagent in the textile industry in the dying process. Sodium trichloroacetate has been reported previously to be an effective denaturation reagent for proteins was applied to poly(l-lysine) and poly(l-glutamic acid) to see its effects on a coil-to-helix transition and on the chemical reactivities of the ε-amino group of poly(l-lysine). Addition of sodium trichloroacetate to poly-(l-lysine) induced a helical conformation even at neutral pH where the ε-amino group of the polymer was protonated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trichloroacétate de sodium est utilisé dans le réactif de liaison acide dans l’industrie textile dans le processus de mort. Le trichloroacétate de sodium a déjà été signalé comme étant un réactif de dénaturation efficace pour les protéines. Il a été appliqué à la poly(l-lysine) et à l’acide poly(l-glutamique) pour voir ses effets sur une transition bobine à hélice et sur les réactivités chimiques du groupe ε-amino de la poly(l-lysine). L’addition de trichloroacétate de sodium à la poly-(l-lysine) a induit une conformation hélicoïdale même à pH neutre où le groupe ε-amino du polymère était protoné.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 650-51-1
Formule moléculaire C2Cl3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.36
Numéro MDL MFCD00064198
Clé InChI SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
CID PubChem 23681045
ChEBI CHEBI:81976
Nom IUPAC Sodium ; 2,2,2-trichloroacetate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trichloroacetate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3572664
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9627
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,acetone.
Poids de la formule 185.37
Pourcentage de pureté 97%