Learn More
Tricyanothanide de sodium, TRC
Code produit 30138044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138044 50 mg 50mg
30135853 500 mg 500mg
30006461 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138044 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67365850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36603-80-2
Formule moléculaire C4 N3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 113.053
Nom IUPAC sodium ; méthanetricarbonitrile
SMILES [Na+].N#C[C-](C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Tricyanomethanide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4N3.Na/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
Poids de la formule 112.999