Learn More
Triéthylborohydrure de sodium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sodium triethylborohydride |
| Note relative au nom | 1M solution in THF |
| CAS | 17979-81-6, 109-99-9 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8900g/mL |
| Point d’éclair | −17°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C6H16BNa |
| Formule linéaire | NaB(C2H5)3H |
| Numéro MDL | MFCD00011704 |
| Mehr anzeigen |