Learn More
Triflinate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Triflinate |
| CAS | 2926-29-6 |
| Formule moléculaire | C F3 O2 S . Na |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Perfluoromethane Sulfinate Sodium, Methanesulfinic acid, 1,1,1-trifluoro-, sodium salt (1:1) (ACI, Methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI, 9CI), Langlois reagent, Sodium triflinate, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate |
| Formule InChI | InChI=1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | trifluorométhanesulfinate de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.06 |
| Poids de la formule | 155.9469 |