Learn More
Trifluoroacétate de sodium, TRC
Code produit 30007393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007393 2.5 g 2.50g
18070210 250 mg 250mg
17979849 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6550202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-18-4
Formule moléculaire C2 F3 O2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 136.01
Synonyme Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt (1:1), Acetic acid, trifluoro-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium 2,2,2-trifluoroacetate, Sodium perfluoroacetate, Sodium trifluoroacetate, Sodium trifluoromethanecarboxylate, Trifluoroacetate sodium, Trifluoroacetic acid, sodium salt, Trifluoroacetic Acid Sodium, Trifluoroacetic acid sodium, Sodium Trifluoroacetate, Sodium Trifluoroacetate
Nom IUPAC sodium ; 2,2,2-trifluoroacétate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Trifluoroacetate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Poids de la formule 135.9748