Learn More
Trifluorométhanesulfonate de sodium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435666
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435666 5 g 5g
11445666 25 g 25g
11455666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20776.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Sodium trifluoromethanesulfonate is used in the preparation of N-fluoro-2-methylpyridinium triflate by reaction with dinitrogen difluoride as a reagent. It is also used as a chaotropic mobile phase additive in reversed-phase liquid chromatography (RP-LC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de sodium est utilisé dans la préparation du triflate de N-fluoro-2-méthylpyridinium par réaction avec le difluorure d’azote comme réactif. Il est également utilisé comme additif de phase mobile chaotropique dans la chromatographie liquide en phase inverse (RP-LC).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2926-30-9
Formule moléculaire CF3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.053
Numéro MDL MFCD00061607
Clé InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
CID PubChem 23676748
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de sodium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 251°C to 255°C
Quantité 5 g
Beilstein 3728797
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.06
Pourcentage de pureté 98%