Learn More
Trifluorométhanesulfonate de sodium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445666
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11445666 25 g 25g
11435666 5 g 5g
11455666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11445666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20776.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Sodium trifluoromethanesulfonate is used in the preparation of N-fluoro-2-methylpyridinium triflate by reaction with dinitrogen difluoride as a reagent. It is also used as a chaotropic mobile phase additive in reversed-phase liquid chromatography (RP-LC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de sodium est utilisé dans la préparation du triflate de N-fluoro-2-méthylpyridinium par réaction avec le difluorure d’azote comme réactif. Il est également utilisé comme additif de phase mobile chaotropique dans la chromatographie liquide en phase inverse (RP-LC).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2926-30-9
Formule moléculaire CF3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.053
Numéro MDL MFCD00061607
Clé InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
CID PubChem 23676748
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de sodium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 251°C to 255°C
Quantité 25 g
Beilstein 3728797
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.06
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.