Learn More
Trifluorométhanesulfonate de sodium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10702253 25 g Flacon en verre 25g
10149791 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358750250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2926-30-9
Formule moléculaire CF3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.05
Numéro MDL MFCD00061607
Clé InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
CID PubChem 23676748
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de sodium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoromethanesulfonate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 253.0°C to 255.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Na)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3COSNa
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 172.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.