Learn More
Trifluorométhanesulfonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397967
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397967 10 g -
11307977 2 g 2g
11387967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 020837.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2926-30-9 | CF3NaO3S | 172.053 g/mol
Catalyzes the aza Diels-Alder reaction of Danishefsky's diene with imines in water under neutral conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2926-30-9
Formule moléculaire CF3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.053
Numéro MDL MFCD00061607
Clé InChI XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium trifluoromethanesulfonate, sodium triflate, trifluoromethanesulfonic acid sodium salt, sodium trifluoro methane sulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, sodium salt, pubchem23598, cf3so3na, acmc-1cfau, sodiumtrifluoromethanesulfonate, ksc491a1d
CID PubChem 23676748
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de sodium
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 253°C to 255°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Formule linéaire CF3SO3Na
Quantité 10 g
Beilstein 3728797
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000g/L).
Poids de la formule 172.06
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trifluoromethanesulfonate