Learn More
Triméthylacétate de sodium hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Trimethylacetate Hydrate |
| CAS | 143174-36-1 |
| Formule moléculaire | C5H11NaO3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium;2,2-diméthylpropanoate;hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.13 |
| Poids de la formule | 142.0606 |