Learn More
Triméthylacétate de sodium hydraté, TRC
Code produit 30427535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS65504310G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Trimethylacetate Hydrate
CAS 143174-36-1
Formule moléculaire C5H11NaO3
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CC(C)(C)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;2,2-diméthylpropanoate;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 142.13
Poids de la formule 142.0606