Learn More
Valproate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Valproate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 166.097 |
| Pourcentage de pureté | >95% |