Learn More
Vinylsulfonate de sodium, tech. env. 25 % soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308256 100 mL 100mL
11318256 500 mL 500mL
11328256 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15356.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3039-83-6 | C2H3NaO3S | 130.09 g/mol
Sodium vinylsulfonate is a useful reagent (monomer) for the formation of poly(anionic) polymers and copolymers. It is employed as a basic brightener and leveling agent in nickel baths. It is also used as intermediate for organic synthesis, surfactant, pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vinylsulfonate de sodium est un réactif utile (monomère) pour la formation de polymères et de copolymères poly(anioniques). Il est utilisé comme agent d’égalisation et de mise à niveau de base dans les bains de nickel. Il est également utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique, le surfactant, l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3039-83-6
Formule moléculaire C2H3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 130.09
Numéro MDL MFCD00007520
Clé InChI BWYYYTVSBPRQCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium ethenesulfonate, sodium vinylsulfonate, ethenesulfonic acid, sodium salt, sodium ethylenesulfonate, sodium vinyl sulfonate, sodium ethylenesulphonate, sodium apolate, unii-f7k3l38z7b, sodium ethenesulfonate in h2o, lyapolate sodium usan
CID PubChem 3270262
Nom IUPAC sodium ; éthènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium vinylsulfonate
Densité 1.18
Indice de réfraction 1.377
Quantité 100 mL
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 130.1
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈25 % de solution aqueuse