Learn More
Notrax Mousse de vinyle microcellulaire Sof-Tred™ avec motif peau d’orange, noir
Code produit 17702088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91 cm
150 cm
1830 cm
Largeur (métrique):
60 cm
91 cm
122 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
17702088 91 cm 60 cm 1 pièce
17742088 150 cm 91 cm 1 pièce
17782068 1830 cm 60 cm 1 pièce
17722078 1830 cm 91 cm 1 pièce
17762078 1830 cm 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17702088 Fournisseur Notrax Code fournisseur 411S0323BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Confort de travail Notrax Sof-Tred™ Basic grâce à une plate-forme de travail de 9,4 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base.
  • Le modèle peau d’orange offre une traction non directionnelle et est facile à nettoyer
  • Confort de travail Basic grâce à une plate-forme de travail de 94 mm d’épaisseur comprenant une construction de vinyle microcellulaire composé de millions de bulles d’air, offrant un avantage ergonomique de base
  • Les quatre côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm