Learn More
Sofosbuvir impurity A, MedChemExpress
Code produit 16438877
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438877 5 mg
16431469 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438877 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15005C
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity A, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity A, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir impurity A
CAS 1496552-16-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29FN3O9P
Quantité 5 mg
SMILES O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 529.45
Poids de la formule 529.45
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus