Learn More
Sofosbuvir impurity E, MedChemExpress
Description
Sofosbuvir impurity E is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sofosbuvir impurity E |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H29FN3O9P |
| Quantité | 5 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 529.45 |
| Poids de la formule | 529.45 |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Solid |