Learn More
Sofosbuvir impurity F, MedChemExpress
Code produit 16471238
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471238 5 mg
16452459 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471238 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0406
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity F, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity F, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir impurity F
CAS 1337482-17-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H45FN4O13P2
Quantité 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O[P@](OC2=CC=CC=C2)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 798.69
Poids de la formule 798.69
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus