Learn More
Sofosbuvir impurity H, MedChemExpress
Code produit 16472469
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472469 1 mg
16411258 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16472469 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0938
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir impurity H
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H33FN3O10P
Quantité 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C=CC(NC3=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 633.56
Poids de la formule 633.56
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus