Learn More
Sofosbuvir impurity J, MedChemExpress
Code produit 16492469
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492469 1 mg
16421258 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492469 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI09751mg
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity J, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir impurity J
CAS 1334513-10-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30FN4O8P
Quantité 1 mg
SMILES O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N)=NC2=O)O[C@@H]1CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 528.47
Poids de la formule 528.47
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus