Learn More
Sofosbuvir impurity L, MedChemExpress
Code produit 16402479
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402479 1 mg
16431258 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16402479 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI1196
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir impurity L
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29FN3O10P
Quantité 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N(O)C2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 545.45
Poids de la formule 545.45
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus