Learn More
Sofosbuvir, MedChemExpress
Code produit 16496616
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496616 100 mg
16492407 50 mg
16456288 10 mg
16411756 500 mg
16408877 5 mg
16401469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16496616 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15005
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29FN3O9P
Quantité 100 mg
Synonyme GS-7977 PSI-7977
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 529.45
Poids de la formule 529.45
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus