Learn More
Diversey™ Désinfectant pour les mains Soft Care Des E Spray
Description
Soft Care Des E Spray est un gel désinfectant pour les mains à base d’alcool (71,58 %) pour la désinfection de la peau sans eau. Soft Care Des E Spray convient à toutes les utilisations dans tous les domaines, y compris les sciences de la vie, la santé et les environnements de transformation des aliments.
Propriétés clés
- Désinfectant pour les mains à base d’éthanol (68 %). L’éthanol est un désinfectant très efficace contre la flore résidente et transitoire, comme les bactéries (par exemple le SARM) et les levures. Il est également efficace contre les virus enveloppés tels que la grippe et certains virus non enveloppés tels que les norovirus et les adénovirus.
- Contient un émollient cutané qui aide la peau à rester douce et intacte, en particulier dans les zones où une désinfection manuelle fréquente est nécessaire.
- Sans parfum, éliminant ainsi le risque de contamination des aliments et le rendant adapté à l’application dans les zones de transformation des aliments.
- À une faible viscosité, ce qui le rend adapté à une application au moyen d’un large éventail de dispositifs d’hygiène.
- Compatibilité cutanée testée dermatologiquement (test épicutané).
Avantages
- Contient de l’éthanol, un désinfectant très efficace.
- Adapté pour la désinfection chirurgicale.
- Sans parfum et sans colorant ; adapté à une utilisation dans l’industrie de transformation des aliments.
- Contient un hydratant efficace empêchant l’irritation et la déshydratation de la peau.
- Format liquide adapté à l’application par pulvérisation.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant liquide pour les mains |
| Forme | Liquid |
| Composition | Désinfectant pour les mains à base d’alcool (71,58 %) |
| Conditionnement | Flacon avec bouchon rabattable |
| Quantité | 10 Paquets |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Sécurité et traitement
- Soft Care Des E Spray H5
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol, glycerol