Learn More
Diversey Soins doux pour peaux sensibles
Code produit 17853105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Conditionnement:
10L
5L
6L
Conditionnement:
Avec pompe
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize Conditionnement
17853105 2 x 5 l 10L -
17893105 6 x 1 l 6L -
17873105 10 x 0,5 l 5L Avec pompe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17853105 Fournisseur Diversey Code fournisseur 101108201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.12€
    46.57€ / 10L
    Économisez 2.55€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Savon liquide doux pour les mains, sans parfum ni colorant, pour les peaux sensibles. Solution idéale pour les zones où un lavage fréquent des mains est nécessaire et où l'hygiène des mains est souhaitée.
  • Biodégradable et issu de sources éthiques
  • Test de compatibilité cutanée (test cutané)
  • Éco-certifié par le label écologique Nordic Swan
  • Approuvé par la Fondation suédoise de l'allergie et de l'asthme
  • Un lavage des mains sûr, rapide et efficace contribue à réduire la propagation des germes.
  • Un système tensioactif efficace assure une excellente élimination des graisses et autres saletés.
  • Les agents mouillants assurent une application uniforme et un rinçage facile
  • Irritation cutanée réduite et meilleure tolérance cutanée grâce à une formule au pH équilibré
  • Hydrate les mains grâce à des agents adoucissants, préservant ainsi la santé de la peau des utilisateurs fréquents.
  • S'applique facilement sur les mains et ne laisse aucun résidu collant
Spécification
Type de produit Savon doux
Couleur Transparent
Forme Liquide
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions 2 x 5 l