Learn More
Diversey™ Savon pour les mains Soft Care Sensitive
Code produit 17966710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17966710 1 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17966710 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 101108202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    160.97€ / 10 pièces
    Économisez 19.03€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Soft Care Sensitive est un savon doux pour les mains, sans parfum ni colorant, destiné aux peaux sensibles et pouvant également être utilisé comme shampoing et gel douche. Soft Care Sensitive est la solution idéale pour les zones où un lavage fréquent est nécessaire et où l'hygiène des mains est souhaitée.
  • Avec des émollients adoucissants pour la peau
  • Idéal pour une utilisation alternative comme shampoing ou gel douche
  • Sans parfum, sans colorant
  • Formulé avec des agents mouillants, pour une application uniforme et un rinçage facile
  • Biodégradable et issu de sources éthiques
  • Test de compatibilité cutanée (test cutané)
  • Éco-certifié par le label écologique Nordic Swan
  • Approuvé par la Fondation suédoise de l'allergie et de l'asthme
  • Un lavage des mains sûr, rapide et efficace contribue à réduire la propagation des germes.
  • Un système tensioactif efficace assure une élimination optimale des graisses et autres saletés.
  • Irritation cutanée réduite et meilleure tolérance cutanée grâce à une formule au pH équilibré
  • Hydrate les mains grâce à des agents adoucissants, préservant ainsi la santé de la peau des utilisateurs fréquents.
  • S'applique facilement sur les mains et ne laisse aucun résidu collant
  • Douceur cutanée prouvée et hydratation intense pour les peaux sensibles
  • Le choix idéal pour les environnements sensibles aux allergies, comme les écoles.
  • Idéal pour une utilisation dans les zones où le lavage fréquent des mains nécessite un savon pour les mains hydratant et de luxe.
Spécification
Type de produit Lavez-vous les mains
Couleur Transparent
Forme Liquide
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Quantité 10 flacons
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 1 l