Learn More
Tork Tork Mouchoirs Boîte Cube doux blanc, Premium, 2 plis, 30 x 100 feuilles, 140278
Tous les produits Tork ProduitsDescription
- Faites plaisir grâce à ces mouchoirs: leur douceur premium garantit la satisfaction des clients
- Améliorez l'hygiène avec la distribution feuille-à-feuille de ce cube: les clients ne touchent que le mouchoir à usage unique qu'ils prennent
- Assurez le confort de vos clients grâce à la résistance, au pouvoir absorbant et à la blancheur de ces mouchoirs en papier
- Réduisez les peluches et facilitez la distribution grâce à l'ouverture protectrice de la boîte de mouchoirs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mouchoir en papier |
| Longueur (impériale) | 8,23 in |
| Longueur (métrique) | 20.9 cm |
| Largeur (impériale) | 7,87 in |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Écolabel UE, FSC chaîne de custòde, OHSAS 18001, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, FSC crédit MIX |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2-ply |