Learn More
Cole-Parmer Tube en élastomère thermoplastique souple (TPE)
Code produit 30054374 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,25 po
0,313 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1/16 in
1/32 po.
1/4 in
1 po
3/16 in
3/32 po
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,438 po
0,5 po
0,75 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1/2 in
1/4 in
1/8 po
3/16 po
3/8 in
5/16 in
5/32 po
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
15m
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30054374 3/16 in 1/4 in 15m
30053103 3/16 in 5/16 in 15m
30053288 0,313 po 0,438 po 15m
30053612 1 po 1,25 po 15m
30053256 3/8 in. 5/8 in. 15m
30053712 0,625 po 0,878 po 15m
30053598 0,5 po 0,75 po 15m
30054015 1/4 in 7/16 in. 15m
30053294 1/16 in 1/8 po 15m
30054306 3/32 po 5/32 po 15m
30053065 3/8 in. 1/2 in 15m
30053534 1/4 in 3/8 in 15m
30053067 3/16 in 3/8 in 15m
30053155 0,125 po 1/4 in 15m
30054355 1/16 in 3/16 po 15m
30053875 1/32 po. 0,0938 po 15m
30054110 0,75 po 1 in 15m
30052938 0,125 po 3/16 po 15m
30053557 0,25 po 0,5 po 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 30054374 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011647
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ultra-transparent et flexible, conçu —pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. E po, excellent pour une utilisation dans les applications de pompes péristaltiques où un tube plus souple est nécessaire. Ne contient pas de PVC, de DEHP, de phtalates ni d'autres plastifiants. Ultra-faible e in., matériaux manipulables et lixiviables. Faible perméabilité aux gaz et à l'oxygène. Matière à faible liaison aux protéines et apyrogène. Soudable thermiquement. USP Classe VI, USP Conforme à la norme 661, à la directive RoHS et testé selon les normes BPOG.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Diamètre (impériale) interne 3/16 in
Matériau TPE
Diamètre (impériale) externe 1/4 in
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 50 ft.
Méthode de stérilisation 121 °C
Couleur Concluant