Learn More
Uvex™ Veste softshell 7405-Bleu nuit
Code produit 17236611 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17236611 XXL 1 pièce
17206611 Moyenne 1 pièce
17216611 Grande taille 1 pièce
17226611 XL 1 pièce
17246611 XXXL 1 pièce
17256611 XXXXL 1 pièce
17266611 XXXXXL 1 pièce
17276611 XXXXXXL 1 pièce
17286601 XS 1 pièce
17296601 S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17236611 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8931713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    94.43€ / 1 pièces
    Économisez 15.57€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La collection vvex suXXeed offre de nombreux avantages : fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant. Elle convient aussi bien dans des milieux industriels et de traitement des métaux que pour les loisirs
  • Veste softshell légère uvex
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex
  • À l’intérieur : 100 % polyester, maille - matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
  • Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
  • Tailles : S-XXXL
  • Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXL
Sexe Hommes
Matériau Polyester
Couleur Bleu
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Réutilisable
Type de produit Veste polyvalente
Épaisseur 240 g/m²