Learn More
Retsch™ Logiciel EasySieve™
Code produit 15706592 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tamiseuses AS control / AS 200 tap / AS jet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15706592 Tamiseuses AS control / AS 200 tap / AS jet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15706592 Fournisseur Retsch™ Code fournisseur 326450031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    776.00€ / 1 pièces
    Économisez 544.00€
    41% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Le logiciel EasySieve™ Retsch™ est conçu pour l’analyse de la granulométrie.
  • Enregistrement, évaluation et administration automatiques des données de mesure
  • Conception logique et intuitive
  • Protocole de mesure conforme aux normes
  • Sélection et configuration faciles des balances analytiques courantes
  • Anglais et allemand
  • Pour le contrôle automatique des tamiseuses AS 200 control, AS 300 control, AS 450 control, AS 400 control, AS 200 tap, AS 200 jet
  • Pour Windows™ 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Spécification
Type de produit Logiciel
À utiliser avec (application) Analyse granulométrique
À utiliser avec (équipement) Tamiseuses AS control / AS 200 tap / AS jet