Learn More
Cole-Parmer™ Kit de tarière avec mallette de transport
Code produit 11739128 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11739128 Nickelé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739128 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9902640
Expédition estimée: 04-02-2027
Kit de tarière avec mallette de transport - Obtenez des échantillons de 3 po de diamètre dans presque toutes les conditions de sol grâce à ce kit de tarière complet.
  • Le matériau en acier au carbone nickelé protège contre la rouille et l’usure
Spécification
Matériau Nickelé
Description Kit de tarière
Comprend Vis sans fin à usage général 3 po, tarière à argile 3 po, tarière à sable 3 po, tarière à boue 3 po, poignée, deux extensions de vis sans fin 45 po, deux outils pour extensions d’extraction, mallette de transport