Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre de sol
Code produit 11735499 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Immersion Length:
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Immersion Length Conditionnement
11735499 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11735499 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9058530
Expédition estimée: 25-01-2027
Les thermomètres à tige longue Cole-Parmer™ facilitent les mesures du compost et du sol.
  • Tige longue conçue pour les mesures du sol
  • Boîtier hermétique pour empêcher la pénétration d’humidité, la corrosion intérieure et le gel des bobines
  • Cadran anti-parallaxe pour des lectures précises des deux échelles
  • Bobine atténuant le bruit en silicone pour réduire le flottement du pointeur sur l’application à haute vibration et offre des temps de réponse améliorés
  • Réglage externe
  • Boîte et tige en acier inoxydable 304
Spécification
Taille du cadran (impériale) 3 in
Longueur (métrique) globale 65 cm
Matériau Acier inoxydable
Description Thermomètre de sol à longue tige
Température max. (métrique) 93°C
Température min. (métrique) -20°C
Précision ±1 %
Subdivision 1°C
Immersion Length 2 mm