Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLAμ™
Code produit 15291808 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml HRP
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX
SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15291808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX 1 pièce
15261808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml HRP 1 pièce
15271808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX 1 pièce
15281808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SAX 1 pièce
15201818 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WAX 1 pièce
31174685 HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174684 SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174686 SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174683 WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174687 WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15291808 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60209004
En stock
Suppriment la variabilité et permettent d’atteindre des résultats d’une grande uniformité. La grande reproductibilité des plaques SPE Thermo Scientific™ SOLAμ™ permet d’atteindre des objectifs d’échantillonnage plus élevés avec de faibles volumes d’élution.
Supprimez la variabilité des méthodes de travail et optimisez la gestion du laboratoire. Les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ sont conçues pour les analystes en recherche clinique et bioanalytique qui ont besoin de techniques d’extraction d’échantillons plus propres, hautement reproductibles et robustes, utilisant de très faibles volumes d’échantillons et de solvants dans les flux de travaux à haut débit. Les plaques à puits SOLAμ permettent d’atteindre cet objectif grâce à la technologie innovante unique et primée de SPE sans frittés.
Idéales pour les laboratoires de recherche clinique et bioanalytique
Les laboratoires bioanalytiques continuent leurs recherches pour identifier des médicaments plus efficaces et des formulations à action prolongée qui nécessitent des limites de quantification inférieures. Par ailleurs, ils souhaitent également tirer parti de la stratégie de remplacement, de raffinement et de réduction, ce qui entraîne un recours limité aux modèles animaux. La croissance des activités biopharmaceutiques conduit également à envisager d’autres problèmes d’analyse, comme la solvatation et la liaison non spécifique.
Répondez aux exigences de préparation d’échantillons
  • Traitement de faibles volumes d’échantillons
  • Sensibilité élevée grâce aux faibles volumes d’élution
  • Reproductibilité élevée
  • Faible taux d’échec des échantillons pour analyse
  • Simplicité d’utilisation
  • Traitement à haut débit
SOLAµ est le premier produit de micro-élution à répondre aux exigences du bioanalyste, dans un format robuste et facile d’utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 2 mg
À utiliser avec (application) Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés basiques forts par échange d’ions. La charge absorbée peut être activée ou désactivée. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres.
Gamme de produits SOLAµ
Adsorbant Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère
Type Plaque SPE à 96 puits
Volume (métrique) des puits 1 ml
Comprend Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX