Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLAμ™
Code produit 31174685 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml HRP
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WAX
Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX
SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
31174685 HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
15261808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml HRP 1 pièce
15271808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SCX 1 pièce
15281808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml SAX 1 pièce
15291808 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WCX 1 pièce
15201818 Plaque à 96 puits fixes 2 mg/1 ml WAX 1 pièce
31174684 SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174686 SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174683 WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174687 WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 31174685 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60209001RW
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Suppriment la variabilité et permettent d’atteindre des résultats d’une grande uniformité. La grande reproductibilité des plaques SPE Thermo Scientific™ SOLAμ™ permet d’atteindre des objectifs d’échantillonnage plus élevés avec de faibles volumes d’élution.
Supprimez la variabilité des méthodes de travail et optimisez la gestion du laboratoire. Les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ sont conçues pour les analystes en recherche clinique et bioanalytique qui ont besoin de techniques d’extraction d’échantillons plus propres, hautement reproductibles et robustes, utilisant de très faibles volumes d’échantillons et de solvants dans les flux de travaux à haut débit. Les plaques à puits SOLAμ permettent d’atteindre cet objectif grâce à la technologie innovante unique et primée de SPE sans frittés.
Ideal for Bioanalytical and Clinical Research Laboratories
Bioanalytical laboratories continue to drive to higher efficacy drugs and long acting formulations which require lower quantification limits. There is also the desire to take advantage of the replacement, refinement and reduction policy, which is resulting in reduced animal model use. The growth of biopharmaceuticals also brings into consideration additional analytical issues such as solvation and non-specific binding.
Meet Demanding Sample Preparation Requirements
  • Processing of low sample volumes
  • High sensitivity due to low elution volumes
  • High reproducibility
  • Low analytical sample failures
  • Ease of use
  • High throughput processing
SOLAμ is the first micro-elution product to meet the requirements of the bioanalyst in combination with a robust, easy to use format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 2 mg
À utiliser avec (application) Bioanalytical Applications - Hydrophobic Retention of Neutral Compounds with Complementary Retention of Polar Analytes. An All-Purpose Phase.
Gamme de produits SOLAμ
Adsorbant HRP (Reversed Phase Polymeric)
Type 96-well SPE Plate
Volume (métrique) des puits 1 mL
Comprend HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate