Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SPE SOLA™
Code produit 16654804 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Cartouche SPE SOLA HRP
Cartouche SPE SOLA HRP, 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA SAX
Cartouche SPE SOLA SAX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA SCX
Cartouche SPE SOLA SCX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA WAX
Cartouche SPE SOLA WAX 30 mg/3 ml
Cartouche SPE SOLA WCX
Cartouche SPE SOLA WCX 30 mg/3 ml
Adsorbant:
HRP (polymère à phase inverse)
Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère
Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Adsorbant Conditionnement
16654804 Cartouche SPE SOLA SCX 30 mg/3 ml Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère Pack de 50
11879163 Cartouche SPE SOLA HRP HRP (polymère à phase inverse) 100 pièces
16644804 Cartouche SPE SOLA HRP, 30 mg/3 ml HRP (polymère à phase inverse) Pack de 50
11869163 Cartouche SPE SOLA SCX Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère 100 pièces
11889163 Cartouche SPE SOLA SAX Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère 100 pièces
16664804 Cartouche SPE SOLA SAX 30 mg/3 ml Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère Pack de 50
15169653 Cartouche SPE SOLA WCX Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère 100 pièces
16674804 Cartouche SPE SOLA WCX 30 mg/3 ml Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère Pack de 50
15189653 Cartouche SPE SOLA WAX Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère -
16684804 Cartouche SPE SOLA WAX 30 mg/3 ml Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16654804 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60409002
 Article restreint
En stock
Obtenez une meilleure reproductibilité avec des extraits plus cohérents par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Développez votre productivité en laboratoire. Les cartouches SPE Thermo Scientific™ SOLA™ créent une véritable révolution dans l’extraction en phase solide (SPE). Cette première gamme de produits de SPE sans fritté permet d’augmenter le débit d’analyse d’échantillons au sein des laboratoires d’analyses biologiques exigeant de faibles volumes d’élution combinés à une meilleure reproductibilité, à des taux de défaillance limités et à des extraits plus propres, afin d’obtenir une meilleure productivité.
À propos des cartouches SPE SOLA
Les produits SOLA sont disponibles en formats de cartouche 2 mg/1 ml, 10 mg/1 ml et 10 mg/3 ml Ils fournissent des extraits d’échantillon reproductibles, propres et homogènes pour la bio-analyse en utilisant la technologie primée unique d’extraction en phase solide (SPE) sans fritté. L’amélioration des performances des cartouches SOLA se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.
Les cartouches SOLA présentent des performances inégalées par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Quels sont les avantages des cartouches SOLA pour vos analyses ?
  • Évitez les défaillances d’échantillons
  • Évitez les puits ou les cartouches bloqués
  • Réanalyse réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouche SPE SOLA SCX 30 mg/3 ml
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (application) Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés de base faibles par échange d’ions. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres.
Gamme de produits SOLA
Adsorbant Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Type Cartouche SPE
Volume (métrique) 3 ml