Learn More
Beschreibung
Développez votre productivité en laboratoire. Les cartouches SPE Thermo Scientific™ SOLA™ créent une véritable révolution dans l’extraction en phase solide (SPE). Cette première gamme de produits de SPE sans fritté permet d’augmenter le débit d’analyse d’échantillons au sein des laboratoires d’analyses biologiques exigeant de faibles volumes d’élution combinés à une meilleure reproductibilité, à des taux de défaillance limités et à des extraits plus propres, afin d’obtenir une meilleure productivité.
À propos des cartouches SPE SOLA
Les produits SOLA sont disponibles en formats de cartouche 2 mg/1 ml, 10 mg/1 ml et 10 mg/3 ml Ils fournissent des extraits d’échantillon reproductibles, propres et homogènes pour la bio-analyse en utilisant la technologie primée unique d’extraction en phase solide (SPE) sans fritté. L’amélioration des performances des cartouches SOLA se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.
Les cartouches SOLA présentent des performances inégalées par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Quels sont les avantages des cartouches SOLA pour vos analyses ?
- Évitez les défaillances d’échantillons
- Évitez les puits ou les cartouches bloqués
- Réanalyse réduite
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Cartouche SPE SOLA WAX 30 mg/3 ml |
| Poids du lit | 30 mg |
| À utiliser avec (application) | Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés acides forts par échange d’ions. La charge absorbée peut être activée ou désactivée. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. |
| Gamme de produits | SOLA |
| Adsorbant | Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère |
| Type | Cartouche SPE |
| Volume (métrique) | 3 ml |