Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLA™
Code produit 16697845 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
10 mg/2 ml ; Plaque SPE de 96 puits SOLA WCX ; 1/boîte
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA WAX ; 1/boîte
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-CX ; 1/boîte
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA ; 1/boîte
Plaque à 96 puits SPE SOLA HRP 30 mg/2 ml
Plaque à 96 puits SPE SOLA SAX 30 mg/2 ml
Plaque à 96 puits SPE SOLA SCX 30 mg/2 ml
Plaque à 96 puits SPE SOLA WAX 30 mg/2 ml
Plaque à 96 puits SPE SOLA WCX 30 mg/2 ml
Adsorbant:
HRP (polymère à phase inverse)
Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère
Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère
Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère
Conditionnement:
1 pack
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Adsorbant Conditionnement
16697845 Plaque à 96 puits SPE SOLA HRP 30 mg/2 ml HRP (polymère à phase inverse) 1 pack
11899163 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA ; 1/boîte HRP (polymère à phase inverse) 1 pièce
11809173 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-CX ; 1/boîte Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère 1 pièce
15547495 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-CX ; 1/boîte Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère 1 pièce
16607855 Plaque à 96 puits SPE SOLA SCX 30 mg/2 ml Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère 1 pack
15550163 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère 1 pièce
11819173 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère 1 pièce
16617855 Plaque à 96 puits SPE SOLA SAX 30 mg/2 ml Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère 1 pack
13493038 10 mg/2 ml ; Plaque SPE de 96 puits SOLA WCX ; 1/boîte Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère 1 pièce
16627855 Plaque à 96 puits SPE SOLA WCX 30 mg/2 ml Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère 1 pack
15179653 10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA WAX ; 1/boîte Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère 1 pièce
16637855 Plaque à 96 puits SPE SOLA WAX 30 mg/2 ml Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16697845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60509001
 Article restreint
En stock
Les plaques d’extraction en phase solide innovantes Thermo Scientific™SOLA™ offrent des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles avec un volume d’élution plus faible, qui permet une plus grande sensibilité, une meilleure fiabilité et de faire des économies.
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, et ce sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
  • Des niveaux de reproductibilité plus élevés
  • Des volumes d’élution plus faibles
  • Des extraits d’une plus grande propreté
À propos des plaques à 96 puits SPE SOLA
Les plaques SPE SOLA donnent d’excellents taux de récupération, même avec de faibles volumes de solvants d’extraction, ce qui résulte en un analyte plus concentré et une plus grande sensibilité. Vous réaliserez également un gain de temps et des économies supplémentaires grâce à un temps de séchage des échantillons plus faible et à une réduction de la consommation de solvants.
Types de phases
  • Phase inverse hydrophobe (HRP), échangeur de cations forts (SCX)
  • Échangeur d’anions forts (SAX), échangeur de cations faibles (WCX)
  • Échangeur d’anions faibles (WAX)
Poids du lit
  • Format de plaque à 96 puits de 10 mg/2 ml
  • Format de plaque à 96 puits de 30 mg/2 ml
Les produits SOLA sont également disponibles en cartouches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits SPE SOLA HRP 30 mg/2 ml
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (application) Applications bioanalytiques - Rétention hydrophobe de composés neutres avec rétention complémentaire des analytes polaires. Une phase polyvalente.
Gamme de produits SOLA
Adsorbant HRP (polymère à phase inverse)
Type Plaque SPE à 96 puits
Volume (métrique) 2 ml