Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateurs orbitaux plein air Solaris™ 2000 et 4000
Code produit. 16231591 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Jeu de joints toriques
Kit de pinces
Kit de pièces de rechange pour plateforme
Plateforme universelle
Plateforme universelle à double empilement
Plateforme universelle à double pile - Kit de mise à niveau
Tournevis
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs à ciel ouvert et agitateurs à température contrôlée Solaris, agitateurs MaxQ 6000
Solaris 2000
Solaris 2000 et 4000
Solaris 4000
Dimensions (L x l):
6 x 6 in
260 x 25 mm
12 x 14 in
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 30 in
36 x 24 in
250 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 16231591
Marque: Thermo Scientific™ SK3624
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez différents instruments de laboratoire sur une même plateforme grâce aux plateformes et pinces universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ Solaris™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces accessoires représentent le choix optimal pour un laboratoire à forte productivité.
Sélectionnez la configuration de plateforme et de pince qui correspond le mieux à votre application. Indique si vous avez besoin d’un seul type et d’une seule taille de récipient.
Optimisez la capacité des agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ Solaris grâce à des plateformes universelles et à une grande variété de pinces pour s’adapter à la plupart des récipients.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme universelle
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 36 x 24 in
Longueur (impériale) de la plateforme 36 in
Longueur (métrique) de la plateforme 914,4 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 24 in
Largeur (métrique) de la plateforme 914,4 mm
À utiliser avec (équipement) Solaris 4000
Comprend Plateforme
Gamme de produits Solaris
Garantie et services 1 an