Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateurs orbitaux plein air Solaris™ 2000 et 4000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Sélectionnez la configuration de plateforme et de pince qui correspond le mieux à votre application. Indique si vous avez besoin d’un seul type et d’une seule taille de récipient.
Optimisez la capacité des agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ Solaris grâce à des plateformes universelles et à une grande variété de pinces pour s’adapter à la plupart des récipients.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantie
1 an
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme universelle à double pile - Kit de mise à niveau |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 18 x 18 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 18 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 457,2 mm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 18 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 457,2 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Solaris 2000 |
| Comprend | Une plate-forme, des vis, des tiges de support |
| Gamme de produits | Solaris |
| Afficher plus |