Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur orbital plein air Solaris™
Code produit 16241591 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Agitateur plein air Solaris de grande capacité
Agitateur plein air Solaris de petite capacité
Solaris 2000
Solaris 4000
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16241591 Agitateur plein air Solaris de grande capacité 1 unité
16221591 Agitateur plein air Solaris de petite capacité 1 unité
16454310 Solaris 2000 1 unité
16464310 Solaris 4000 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16241591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SK4000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9830.00€
    8037.00€ / 1 pièces
    Économisez 1793.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces agitateurs orbitaux définissent la nouvelle norme en matière de fiabilité et d’innovation technique. Leur conception robuste pour une utilisation exigeante associe une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger votre processus et de faire avancer votre science.
Solaris™ les secoueurs orbitaux sont solidement construits pour les applications exigeantes dans les projets de recherche et GMP des laboratoires et même des installations de salle blanche strictement contrôlée. Ces unités combinent une conception anatomique avec des améliorations clés de caractéristiques telles qu’un système électronique scellé, un écran programmable et une conception de plateforme facile à nettoyer pour permettre un meilleur contrôle de la infection.
Le mécanisme d’entraînement triple excentrique, conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit, est construit avec une technologie éprouvée pour soutenir des charges lourdes, en maintenant toujours des performances régulières. La ceinture est sans entretien et conçue pour durer la vie du secouateur, et le mécanisme du secoueur lui-même est fourni avec une garantie de référence dans le secteur.
  • La commande de vitesse est variable, de 15 à 525 tr/min.
  • Accepte des charges allant jusqu’à 42 lb sur le modèle 2000 et 84 lb sur le modèle 4000 avec des plateformes uniques
  • La plage des températures est comprise entre 0°C et 40°C (104°F) ; l'humidité, sans condensation, doit être comprise entre 20 et 80 %.
  • Peuvent être utilisés dans divers incubateurs, des pièces chauffées, des chambres climatiques et des réfrigérateurs
  • Modèle doté d’un moteur à courant continu à semi-conducteurs sans balai ne nécessitant aucune maintenance
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • Les fonctions programmables permettent d’utiliser jusqu’à 99 programmes sauvegardés uniques pour une configuration et une reproductibilité faciles
  • L’écran tactile couleur vous permet d’afficher clairement la vitesse et les durées d’exécution simultanément, même à distance
  • Surveillance de l’historique des alertes, des alarmes et des journaux d’interaction afin d’assurer une sécurité et une reproductibilité optimales de votre travail
  • Connexions USB et Ethernet pour la surveillance et la sortie de données
  • Conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit
  • Plateformes faciles à retirer rendant le nettoyage rapide et facile
  • Grâce aux coins arrondis, vous pouvez nettoyer l’appareil rapidement et complètement en toute confiance
  • Fonctionnement en continu ou programmé
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • En cas de coupure de courant, les paramètres sont conservés et l’appareil redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
Certifications
UL, cUL, CE
Garantie
Garantie de 2 ans sur l’entretien, de 5 ans sur les pièces de rechange et de 10 ans sur le mécanisme d’entraînement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1 in
Capacité de charge (métrique) 43 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 15 à 525 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Dimensions (L x l x H) 25,5 x 22,6 x 7 in
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 76,2 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 30 in
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 mm
Poids (impériale) 165,5 lb
Poids (métrique) 75,1kg
Type de contrôleur Écran tactile
Modèle Agitateur plein air Solaris de grande capacité
Plage d’humidité 20 à 80 %, sans condensation