Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur orbital plein air Solaris™
Code produit p-7146038 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Agitateur plein air Solaris de grande capacité
Agitateur plein air Solaris de petite capacité
Solaris 2000
Solaris 4000
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16221591 Agitateur plein air Solaris de petite capacité 1 unité
16241591 Agitateur plein air Solaris de grande capacité 1 unité
16454310 Solaris 2000 1 unité
16464310 Solaris 4000 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16221591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SK2000
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces agitateurs orbitaux définissent la nouvelle norme en matière de fiabilité et d’innovation technique. Leur conception robuste pour une utilisation exigeante associe une nouvelle conception ergonomique à des fonctionnalités clés optimisées qui vous permettent de gagner du temps, de protéger votre processus et de faire avancer votre science.
Solaris™ les secoueurs orbitaux sont solidement construits pour les applications exigeantes dans les projets de recherche et GMP des laboratoires et même des installations de salle blanche strictement contrôlée. Ces unités combinent une conception anatomique avec des améliorations clés de caractéristiques telles qu’un système électronique scellé, un écran programmable et une conception de plateforme facile à nettoyer pour permettre un meilleur contrôle de la infection.
Le mécanisme d’entraînement triple excentrique, conçu pour fonctionner avec un niveau de bruit réduit, est construit avec une technologie éprouvée pour soutenir des charges lourdes, en maintenant toujours des performances régulières. La ceinture est sans entretien et conçue pour durer la vie du secouateur, et le mécanisme du secoueur lui-même est fourni avec une garantie de référence dans le secteur.
Vitesse variable de 15 à 525 tr/min. Accepte des charges jusqu'à 19 kg (42 lb) sur le modèle 2000 et 38 kg (84 lb) sur le modèle 4000 avec plateforme simple. Fonctionne dans une plage de températures de 0 °C (0 °F).° °°Fonctionne à des températures allant jusqu'à 40 °C (104 °F) et à une humidité relative de 20 à 80 % sans condensation. Utilisable dans divers incubateurs, chambres chaudes, enceintes climatiques et réfrigérateurs. Équipé d'un moteur CC sans balais à semi-conducteurs et sans entretien. Un capteur de déséquilibre de charge arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives et des alarmes visuelles et sonores signalent le problème jusqu'à sa résolution. Ses fonctions programmables permettent d'enregistrer jusqu'à 99 programmes uniques pour une configuration et une reproductibilité simplifiées. L'écran tactile couleur permet de visualiser clairement la vitesse et la durée de fonctionnement simultanément, même à distance. L'historique des alertes, alarmes et interactions assure une sécurité et une reproductibilité accrues de vos opérations. USB Connexions Ethernet pour la surveillance et la sortie de données. Conçu pour un fonctionnement silencieux. Plateformes amovibles pour un nettoyage rapide et facile. Coins arrondis pour un nettoyage rapide et complet en toute sécurité. Fonctionnement continu ou programmé. Démarrage progressif pour éviter les arrêts et démarrages brusques, les éclaboussures et l'humidification du bouchon. Conservation des paramètres en cas de coupure de courant et redémarrage automatique après rétablissement du courant.
Certifications
UL, cUL, CE
Garantie
Garantie de 2 ans sur l’entretien, de 5 ans sur les pièces de rechange et de 10 ans sur le mécanisme d’entraînement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1 in
Capacité de charge (métrique) 25 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 15 à 525 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Dimensions (L x l x H) 18,5 x 14,3 x 5,5 in
Longueur (impériale) de la plateforme 12 in
Longueur (métrique) de la plateforme 30,5 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 35,6 mm
Poids (impériale) 46,0 lb
Poids (métrique) 20,9kg
Type de contrôleur Écran tactile
Modèle Agitateur plein air Solaris de petite capacité
Plage d’humidité 20 à 80 %, sans condensation