Learn More
Hirschmann™ Câble de connexion USB Solarus™
Artikelnummer. 10287312
Ansicht ändern
Click to view available options
Couleur:
Noir
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Packungsgröße
10287312 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10287312 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9564006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.05€
    168.20€ / 1 pièces
    Économisez 84.85€
    33% de réduction
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour l’interface USB entre l’unité et un PC.
  • Noir
  • Longueur de 2 m
  • Accessoire
Spezifikation
Couleur Noir
Longueur (métrique) 2 m
À utiliser avec (équipement) Unités de titration Solarus
À utiliser avec (application) Transfert de données entre l’unité de titration et le PC
Type Câble de connexion
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.